Learn More
Nitromathan in Dimethylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16369757 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16369757 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16369757 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. USPS2722DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Nitromethan75-52-5250 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethane in Dimethyl Sulfoxide
Namenshinweis USP 467 Standard
Verpackung 2 ml Ampulle aus bernsteinfarbenem, vorgekerbtem Glas
CAS 75-52-5
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Explosionsgrenze 1.8% (volume); 63% (volume)
Zündpunkt 270°C
Dampfdruck 2.5 hPA (20°C)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitromethane
Dichte 1.1g/cm3
Physikalische Form Flüssigkeit
Summenformel CH3NO2
MDL-Nummer MFCD00007400
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]([O-])=O
Element Nitromethane
IUPAC-Name Nitromethan
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Molekulargewicht (g/mol) 61.04
PubChem CID 6375
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:77701
Güte USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 250 μg/ml;
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock VOA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Produkt nur für den Laborgebrauch