Learn More
-Nitromethan, 96 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792971 2.5 L Glasflasche -
10448920 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10792971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167860025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-52-5
Summenformel CH3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 61.04
MDL-Nummer MFCD00007400
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC-Name Nitromethan
SMILES C[N+]([O-])=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Nitromethane
Namenshinweis 96%, spectrophotometric grade
Extinktion 0.01 max. at 420nm, 0.05 max. at 405nm, 0.1 max. at 400nm, 0.2 max. at 395nm, 0.5 max. at 386nm, 1 max. at 380nm
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 100°C to 102°C
Flammpunkt 35°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NO2
Brechungsindex 1.3805 to 1.3825
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 74
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Merck Index 15, 6698
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viskosität 0.61 mPa.s (25°C)
Formelmasse 61.04
Reinheit (%) 96%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitromethane
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Consigli di prudenza
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.