Learn More
-Nitromethan, 96 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitromethane |
| Namenshinweis | 96%, spectrophotometric grade |
| Extinktion | 0.01 max. at 420nm, 0.05 max. at 405nm, 0.1 max. at 400nm, 0.2 max. at 395nm, 0.5 max. at 386nm, 1 max. at 380nm |
| CAS Min. % | 95.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | -29°C |
| Dichte | 1.1200g/mL |
| Siedepunkt | 100°C to 102°C |
| Flammpunkt | 35°C |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nitromethane
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.