Learn More
Nitromethan-d3, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344428 5g 5 Gramm
11334428 10 g 10 Gramm
11354428 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11344428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042338.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13031-32-8
Summenformel CH3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00044214
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonym nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC-Name Trideuterio(nitro)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethane-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,183 g/mL
Geruch Merkmal
Brechungsindex 1,3795
Menge 5g
Siedepunkt 100 °C
UN-Nummer UN1261
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 99%