Learn More
Nitromethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 25mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10104230 Gehäuse 5mL Glasflasche 5 Milliliter
10533531 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10772011 Gehäuse 25mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10104230 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 166370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.85 €
    76.20 € / 5 Milliliter
    Sparen 6.65 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13031-32-8
Summenformel CH3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00044214
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonym nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC-Name Trideuterio(nitro)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethane-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom % D
Dichte 1,1800g/mL
Deuterium (D) Min. 98,5%
Flammpunkt 35 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1,3795
Relative Dichte 1,18
Wasser Max. 0,1% (K.F.)
Menge Gehäuse 5mL
Siedepunkt 100,0 °C
Strukturformel CD3NO2
Formelmasse 64.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane-d3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /