Learn More
Nitromethan-d3 (Reagenzqualität), CDN
Artikelnummer. 30316838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316838 10 g 10 Gramm
30309375 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316838 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND011810G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethane-D3
CAS 13031-32-8
Summenformel C D3 N O2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1 S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Trideuterio(nitro)methan
Molekulargewicht (g/mol) 64.058
Formelmasse 64,035 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, min 99% chemische Reinheit