Learn More
Nitromethylidintri(methanol), Mikromol™
Artikelnummer. 30052526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052526 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1566.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Nitromethylidintri(methanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethylidynetri(methanol)
CAS 126-11-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitromethylidynetri(methanol)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H9 N O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-nitro-, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-nitropropane, 1-Nitro-1,1,1-tris(hydroxymethyl)methane, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitropropanediol, 2-Nitro-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Isobutylglycerol, nitro-, NSC 17675, NSC 2344, Nitroisobutylglycerol, Nitrotrimethylolmethane, Nitrotris(hydroxymethyl)methane, Trihydroxymethylnitromethane, Trimethylolnitromethane, Tris Nitro, Tris(hydroxymethyl)nitromethane, Nitromethylidynetri(methanol)
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2
SMILES OCC(CO)(CO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)-2-nitropropan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 151.118
Menge 25 mg
Formelmasse 151,0481 g/mol