Learn More
Nitroniumtetrafluoroborat (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30470839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470839 50 mg 50 Milligramm
30480554 100 mg -
30473524 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49686850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-86-3
Summenformel BF4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.81
Synonym Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
IUPAC-Name Dioxoammonium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitronium Tetrafluoroborate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Formelmasse 132.9958