Learn More
Nitronium Tetrafluoroborate (Technical Grade), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitronium Tetrafluoroborate |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1 |
| Formelmasse | 132.9958 |