missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrosamines Mixture 1013 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrosomorpholine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 59-89-2, 55-18-5, 62-75-9, 924-16-3, 621-64-7, 86-30-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Nitrosomorpholine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4-Nitrosomorpholine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 2000 μg/mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur