Learn More
Nitrosobis(2-Hydroxyethyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30041267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041267 1 g 1 Gramm
18010730 100 mg 100 Milligramm
18022620 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5252001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1116-54-7
Summenformel C4 H10 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
Synonym 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine
IUPAC-Name N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-Lachstoff-Amino
SMILES OCCN(CCO)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-diethanolamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Formelmasse 134.0691
Reinheit (%) >95%