Learn More
Nitrosyltetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30474873
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474873 1 g 1 Gramm
30475320 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30474873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5500131G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrosyl Tetrafluoroborate
CAS 14635-75-7
Menge 1 g
Summenformel BF4NO
Synonym Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate
InChI-Formel InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
SMILES F[B-](F)(F)F.N#[O+]
IUPAC-Name Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 116.81
Formelmasse 117.0009