Learn More
Nitrotetrazoliumblauchlorid (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30474001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474001 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30474001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN572335500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrotetrazolium Blue Chloride
CAS 298-83-9
Summenformel C40H30N10O6 • 2(Cl)
Menge 500 mg
Synonym 3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-chloride] 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Di-p-nitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-bis(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Dinitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride] 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-diphenylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride] NBT NBT (dye) NSC 27622 NTB Nitro BT Nitro Blue Tetrazolium Nitro Blue Tetrazolium chloride Nitro TB Nitro Tetrazolium BT Nitrotetrazolium Chloride Blue Nitrotetrazolium blue Tetrazolium Nitro BT Tetrazolium nitro blue p-NBT p-Nitro blue tetrazolium p-Nitro blue tetrazolium chloride p-Nitrotetrazolium blue
InChI-Formel InChI=1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name 2-[2-Methoxy-4-[3-Methoxy-4-[3-(4-Nitrophenyl)-5-Phenyltetrazol-2-ium-2-yl]Phenyl]Phenyl]-3-(4-Nitrophenyl)-5-Pphenyltetrazol-2-ium;Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 746.7323545
Formelmasse 816.1727