missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oil-Repellant Gloves

Artikelnummer. 16805320 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
16805320 11 12 Paare
16865310 7 12 Paare
16875310 8 12 Paare
16885310 9 12 Paare
16895310 10 12 Paare
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16805320

Marke: Ansell C261110

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideale Alternative für Vinyl- und leichte Lederhandschuhe

  • Die Nitrilbeschichtung sorgt für eine Ölabweisung auf der Handfläche und auf der Rückseite von der Hand.
  • Elastisches Strickbündchen für eine sichere Passform.
  • Bequem und flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitril
Farbe Gelb
Größe 11
Norm EN 388 4111A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, allgemeine Wartung, Metallherstellung und Qualitätskontrolle
Farbe der Handschuhstulpe Naturfarben
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Serie N250Y
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.