Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves - Gauntlet Cuff
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Nitrilbeschichtung bedeckt die Finger und die Knöchel für einen effektive Barriere gegen Öl und Fett.
- Interlock-Innenfutter aus 100 % Baumwolle für mehr Komfort
- Stärker und flexibler als PVC
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | 4221B |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage und Metallherstellung |
| Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |
| Mehr anzeigen |