Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves - Gauntlet Cuff
Artikelnummer. 16885320 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16885320
Marke: Ansell C329110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nitrilhandschuh mit Innenfutter für hohe Belastungen.
  • Die Nitrilbeschichtung bedeckt die Finger und die Knöchel für einen effektive Barriere gegen Öl und Fett.
  • Interlock-Innenfutter aus 100 % Baumwolle für mehr Komfort
  • Stärker und flexibler als PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Größe 11
Norm EN 388 4221B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage und Metallherstellung
Farbe der Handschuhstulpe Naturfarben
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Serie N630