missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrotyrosine Antibody (39B6), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB110-96877PECY7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nitrotyrosine Monoclonal specifically detects Nitrotyrosine in Rat, Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| Nitrotyrosine | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Rat, Non-species specific | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 39B6 | |
| Flow Cytometry | |
| Nitrotyrosine | |
| Hybridoma line 39B6 | |
| 0.1 mL | |
| Recognizes 3-nitrotyrosine moieties. No detectable cross-reactivity with non-nitrated tyrosine. Not species specific. | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur