missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nizatidin Sulfoxid, TRC

Artikelnummer. 30471287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471287 25 mg 25 Milligramm
30476730 100 mg -
30473773 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30471287 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN59851025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102273-13-2
Summenformel C12 H21 N5 O3 S2
Molekulargewicht (g/mol) 347.46
Synonym (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP)
IUPAC-Name 1-N'-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]-1,3-Thiazol-4-yl]methylsulfinyl]ethyl]-1-N-methyl-2-Nitroethen-1,1-diamin
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3
Formelmasse 347.1086
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.