Learn More
NK-252, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493817 50 mg 50 Milligramm
16467686 100 mg -
16450338 5 mg -
16417878 10 mg -
16403686 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493817 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19734
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.
NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NK-252
Physikalische Form Solid
CAS 1414963-82-8
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H11N5O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.66 mM)
SMILES O=C(NCC1=NC=CC=C1)NC2=NN=C(C3=CC=CO3)O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.26
Formelmasse 285.26
Reinheit (%) 99.48%
Güte Research