missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NK-252, MedChemExpress

Artikelnummer. 16417878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16417878 10 mg -
16493817 50 mg 50 Milligramm
16467686 100 mg -
16450338 5 mg -
16403686 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16417878 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19734

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.

NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material NK-252
Physikalische Form Solid
CAS 1414963-82-8
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H11N5O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.66 mM)
SMILES O=C(NCC1=NC=CC=C1)NC2=NN=C(C3=CC=CO3)O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.26
Formelmasse 285.26
Reinheit (%) 99.48%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.