Learn More
NK1.1 (CD161) Mouse, anti-Mouse, FITC, Clone: PK136, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
N.V. - 557.55 €
Spezifikation
| Antigen | NK1.1 (CD161) |
|---|---|
| Klon | PK136 |
| Anwendungen | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | FITC |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17117631
|
Stemcell Technologies
100-0464 |
25 μg | |||||||
17127631
|
Stemcell Technologies
100-0465 |
100 μg | |||||||
17199011
|
Stemcell Technologies
60103FI |
500 μg |
557.55 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- The PK136 antibody reacts with murine NK1.1 (CD161), an ∼80 kDa homodimeric type 2 transmembrane glycoprotein and C-type lectin receptor expressed on NK cells, NK-T cells, and rare subsets of T cells and monocytes in select strains of mice
- NK1.1 is encoded by the Klrb1b and Klrb1c genes, which specify CD161b and CD161c polypeptides, respectively
- CD161b is expressed only by Swiss NIH and SJL mice, and CD161c by certain strains such as C57BL, FVB/N, and NZB (but not A, AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, C57BR, C58, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, or 129)
- NK1.1 has functional roles in modulating several processes, including the activation and proliferation of NK cells, induction of interferon-γ production, and release of cytotoxic granules
- Its expression on the cell surface is specifically upregulated by IL-12
- For detection of NK cells in NK1.1- strains, Anti-Mouse CD49b Antibody, Clone DX5 (Catalog #60020) is recommended
- DX5 recognizes CD49b (integrin α2), another commonly used NK cell marker
Spezifikation
| NK1.1 (CD161) | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| FITC | |
| Mouse |
| PK136 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts