Learn More
NK1.1 Monoclonal Antibody (PK136), PE, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
40.59 € - 329.00 €
Spezifikation
Antigen NK1.1
Klon PK136
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15218929
Unterlagen ansehen
Invitrogen
12-5941-63
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15238929
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
12-5941-82
100 μg
208.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15248929
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
12-5941-83
200 μg
329.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15228929
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
12-5941-81
50 μg
109.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The PK136 monoclonal antibody reacts with mouse NK1.1, an antigen expressed by natural killer cells and a subset of T cells in the NK1.1 mouse strains including C57BL and NZB. Several commonly used laboratory mouse strains such as BALB/c, SJL, AKR, CBA, C3H and A do not express the NK1.1 antigen. For detection of NK cells in these strains the monoclonal antibody DX5 (Cat. No. 14-5971) should be used. Simultaneous staining of C57BL/6 spleen cells with PK136 and DX5 reveals coexpression of both markers by a majority of cells as well as presence of small populations of DX5+PK136- and DX5-PK136+ cells. Applications Reported: PK136 has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The PK136 antibody has been tested by flow cytometric analysis of C57Bl/6 mouse splenocytes and can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
NK1.1 (Killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, KLRB1, NKR-P1A, CD161, cluster of differentiation 161), refers to Natural Killer (NK) cells, lymphocytes that mediate cytotoxicity and secrete cytokines after immune stimulation. Several genes of the C-type lectin superfamily, including the rodent NKRP1 family of glycoproteins, are expressed by NK cells and may be involved in the regulation of NK cell function. The KLRB1 protein contains an extracellular domain with several motifs characteristic of C-type lectins, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain. The KLRB1 protein, NKR-P1A or CD161, is classified as a type II membrane protein because it has an external C terminus. NKR-P1A, the receptor encoded by the KLRB1 gene, recognizes Lectin Like Transcript-1 (LLT1) as a functional ligand.
Spezifikation
Spezifikation
NK1.1
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
PK136
Flow Cytometry
PE
Mouse
Mouse
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!