missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKCC1/SLC12A2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
362.00 €
Spezifikation
| Antigen | NKCC1/SLC12A2 |
|---|---|
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:100-1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18524294
|
Novus Biologicals
NB100-75623-25ug |
25 μg | |||||||
Beschreibung
NKCC1/SLC12A2 Polyclonal specifically detects NKCC1/SLC12A2 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.Spezifikation
| NKCC1/SLC12A2 | |
| Western Blot 1:100-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Chicken | |
| Human | |
| P55011 | |
| 6558 | |
| The immunogen for this antibody was a sequence from 800a.a. to 1000a.a. from NKCC1(a 1212a.a. long protein) | |
| Affinity Purified | |
| Chicken Polyclonal to NKCC1 |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| Basolateral Na-K-Cl symporter, BSC, BSC2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, NKCC1MGC104233, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2, solute carrier family 12 member 2 | |
| SLC12A2 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.