missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLGN3 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 18084785 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18084785 150 μL 150 Mikroliter
18078975 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18084785

Marke: Proteintech 293191AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The NLGN3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NLGN3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NLGN3 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen NLGN3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konzentration 600 μg/mL
Gensymbole ASPGX1, AUTSX1, Gliotactin homolog, HNL3, KIAA1480, neuroligin 3, NL3, NLGN3
Wirtsspezies Rabbit
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54413
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.