missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLRP3/NALP3 Antibody (CL0210) [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30305039 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30305039 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30305039

Marke: Novus Biologicals NBP252879F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NLRP3/NALP3 Monoclonal antibody specifically detects NLRP3/NALP3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NLRP3/NALP3
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0210
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AII, AII/AVP, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, AVP, C1orf7, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, Familial cold autoinflammatory syndrome, FCU, Leucine-rich repeat-, and PYD-containing protein 3, Muckle-Wells syndrome, MWS, NACHT, LRR and PYD containing protein 3, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, NALP3, NLR family, pyrin domain containing 3, NLRP3, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain, Leucine Rich Repeat And Pyrin Domain Containing 3, PYPAF1, PYRIN-containing APAF1-like protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q96P20, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Neurodegeneration, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114548
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.