missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLRP7 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18570111 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18570111 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18570111

Marke: Novus Biologicals NBP176290B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NLRP7 Polyclonal antibody specifically detects NLRP7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NLRP7
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CLR19.4, MGC126471, NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 7, NACHT, LRR and PYD containing protein 7, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 7, NALP7MGC126470, NLR family, pyrin domain containing 7, NOD12HYDM, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 12, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domaincontaining 7, PAN7, PYPAF3FLJ94610, PYRIN-containing APAF1-like protein 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human NALP7. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of NALP7. Amino Acid Squence: LGDAEEDSELAKPGEKEG
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cell Biology, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 199713
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.