Learn More
Schmidlin™ NM Plus Hydrogen Generator
Artikelnummer. 17708919
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Flussrate:
1.000 ml/min
100 ml/min
500 ml/min
Wirkleistung:
100 W
220 W
385 W
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Wirkleistung unitSize
17708919 100 ml/min 100 W 1 Stück
17728919 500 ml/min 220 W -
17718919 1.000 ml/min 385 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17708919 Lieferant Schmidlin™ Lieferanten-Nr. DBPNM100EU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • Cold dual dynamic regeneration dryer
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 37 cm
Flussrate 100 ml/min
Höhe (metrisch) 50.7 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Auslassdruck 11 bar
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Anschlüsse Outlet: 1/8 in.
Elektrische Anforderungen 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Reinheitsgrad Stickstoff >99.99996%
Wirkleistung 100 W