Learn More
Hirschmann™ X1000 NMR-Röhrchen AD= 2,5mm +/- 0,01mm; ID=2,1mm
Artikelnummer. 15244069
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15244069 2,5 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15244069 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9219025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 €
    2270.78 € / 1000 Stück
    Sparen 1399.22 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027