Learn More
NOB1 Mouse anti-Human, Clone: 8C11A12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen NOB1
Klon 8C11A12
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16827575
Unterlagen ansehen
Proteintech
66048-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16817575
Unterlagen ansehen
Proteintech
66048-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In yeast, over 200 protein and RNA cofactors are required for ribosome assembly, and these are generally conserved in eukaryotes. These factors orchestrate modification and cleavage of the initial 35S precursor rRNA transcript into the mature 18S, 5.8S, and 25S rRNAs, folding of the rRNA, and binding of ribosomal proteins and 5S RNA. Nob1 is involved in pre-rRNA processing. In a late cytoplasmic processing step, Nob1 cleaves a 20S rRNA intermediate at cleavage site D to produce the mature 18S rRNA.
Spezifikation
Spezifikation
NOB1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ART 4, ART4, MST158, MSTP158, NOB1, NOB1P, Protein ART 4, PSMD8BP1, RNA binding protein NOB1
NOB1
IgG1
Protein G
Antibody
8C11A12
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Q9ULX3
28987
NOB1 Fusion Protein Ag17907
Primary
-20°C
NOB1