Learn More
Noble-Agar, Ultrapure
Artikelnummer. 15865078 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 15865078
Marke: Thermo Scientific J10907.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geliermittel im Wesentlichen frei von Verunreinigungen. Thermo Scientific™ Noble Agar (hochrein) wird hauptsächlich in biochemischen und molekularbiologischen Verfahren verwendet, bei denen eine erhöhte Reinheit erforderlich ist.
Gelling agent essentially free of impurities. Used mainly in biochemistry and molecular biology procedures wherever increased purity is required.
Typical Agar Preparation:
  • Plates: 15 g/L of media; 30-35 ml per 90 mm plate
  • Top Agar: 7 g/L of media
Autoclave for 20 minutes and swirl gently to evenly distribute the agar. If antibiotics are to be added, allow the agar to cool to 50°C. When pouring plates, gently swirl the medium. A Bunsen burner flame can be passed over the surface of the plates to remove any air bubbles. After the medium has hardened, invert the plates and store at 4°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Format: Hellcremes Pulver
  • CAS: 9002-18-0
  • MDL-Nummer: MFCD00081288
Typische Agar-Präparation
Mikrotiterplatten: 15 g/l Medien; 30 bis 35 ml pro 90 mm-Platte
Top-Agar: 7 g/l Medien
Autoklavieren Sie für 20 Minuten, und schwenken Sie es vorsichtig, um es gleichmäßig zu verteilen. Wenn Antibiotika hinzugefügt werden sollen, lassen Sie den Agar auf 50 °C abkühlen. Beim Ausgießen von Platten das Medium vorsichtig schwenken. Eine Bunsenbrennerflamme kann über die Oberfläche der Platten geleitet werden, um Luftblasen zu entfernen. Nachdem das Medium gehärtet wurde, drehen Sie die Platten um, und lagern Sie diese bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellcremefarben
Form Pulver
Güte Ultrapure
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Geliermittel in biochemischen und molekularbiologischen Verfahren verwendet, bei denen eine erhöhte Reinheit gefordert ist.
Verpackungsart Kunststoffflasche
Menge 100 g