missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nociceptin Antibody (CL15085) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43655-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nociceptin Monoclonal antibody specifically detects Nociceptin in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Nociceptin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| nociceptin, nocistatin, OFQ, P, PPNOC, prepronociceptin, propronociceptin | |
| This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q13519, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 100 μL | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| 5368 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL15085 | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur