missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nogo-A Monoclonal Antibody (391401)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534660
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534660 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534660

Marke: Invitrogen™ MA561261

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

NogoA is a member of a family of integral membrane proteins termed reticulons that are thought to be involved in numerous disorders including neurodegenerative diseases. Reticulon proteins are known to regulate many cellular processes and interact with multiple proteins and receptors such as BACE. NogoA was initially identified as a myelin-associated neurite outgrowth inhibitor. It is highly expressed in oligodendrocytes in the white matter of the CNS, blocking its activity with antibodies or other factors results in improved axon regrowth and functional recovery in experimental CNS lesion models. NogoA has also been suggested to play a role in neurodegenerative diseases such as Amyotrophic lateral sclerosis, in which case NogoA is found at elevated levels in postmortem muscular samples, and multiple sclerosis (MS), in which case autoantibodies to NogoA have been found in serum and cerebrospinal fluid in MS patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nogo-A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 391401
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Rtn4
Gen-Zugriffsnummer Q9JK11
Gen-Alias 1110020G17Rik; AA407876; AA409940; AA960376; ASY; C130026I10Rik; Foocen; glut4 vesicle 20 kDa protein; GLUT4 vesicle 20kDa protein; Human NogoA; KIAA0886; mKIAA0886; mKIAA4153; My043; My043 protein; Nbla00271; Nbla10545; neurite growth inhibitor 220; neurite outgrowth inhibitor; Neuroendocrine-specific protein; Neuroendocrine-specific protein C homolog; NgA; NI220/250; NI-220/250; NI-250; Nogo; Nogo protein; Nogo-A; Nogo-B; NOGOC; Nogo-C; NSP; NSP-CL; r; rat N; rat NogoA; reticulon 4; reticulon 5; reticulon-4; Reticulon-5; RTN4; RTN4-A; RTN4-B1; RTN4-B2; RTN4-C; RTN-x; SP1507; Vp20
Gensymbole Rtn4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant rat Nogo-A, Glu2-Val172.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83765
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.