Learn More
Memmert™ Noise-Isolated Vakuumpumpenmodul mit eingebauter Pumpe, für Vo101
Artikelnummer. 16394527 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
VO101
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16394527
Marke: Memmert™ VO101PMP101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Memmert™ PMP Pumpenmodul kann zur Aufnahme und Steuerung einer Vakuumpumpe mit einem Memmert™ Vakuumofen VO101 verwendet werden.
  • Drücken Sie den Hauptschalter am Pumpenmodul. Dadurch wird das Gerät an allen Polen von der Stromversorgung getrennt.
  • Schließen Sie den 230-V-Stecker der Vakuumpumpe mit dem Erdungskontakt an den internen Sockel im Pumpenmodul an
  • Stellen Sie sicher, dass ein sicherer PE-Leiteranschluss hergestellt wird. Platzieren Sie das Netzkabel so, dass es jederzeit leicht zugänglich ist und schnell herausgezogen werden kann, z. B. im Falle einer Störung oder eines Notfalls, dass es keine Stolpergefahr darstellt und dass es nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt.
Spezifikation
Stromstärke 1,9 A
Tiefe (metrisch) 550 mm
Wirkleistung 140 W
Produktlinie Vakuumpumpenmodul
Gesamthöhe (metrisch) 760 mm
Gesamtbreite (metrisch) 710 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) VO101