Learn More
Nomifensine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16448616 100 mg
16444547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448616 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nomifensine is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, increases the amount of synaptic norepinephrine and dopamine available to receptors by blocking the dopamine and norepinephrine reuptake transporters.
Nomifensine is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, increases the amount of synaptic norepinephrine and dopamine available to receptors by blocking the dopamine and norepinephrine reuptake transporters.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nomifensine
CAS 24526-64-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18N2
Menge 100 mg
Synonym (±)-Nomifensin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.59 mM)
SMILES NC1=CC=CC2=C1CN(C)CC2C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 238.33
Formelmasse 238.33
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation