Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten nicht-bindende Oberfläche
Beschreibung
Charakteristische Merkmale der nicht bindenden Oberfläche sind:
Vorteile: Deutliche Erhöhung der Assay-Empfindlichkeit--Hintergrundreduzierung--Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
- Extrem niedrige, nicht-spezifische biomolekulare Bindungseigenschaften (Proteine, DNA, RNA)
- Langfristige Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Laugung
- Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
Vorteile: Deutliche Erhöhung der Assay-Empfindlichkeit--Hintergrundreduzierung--Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogenisch
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Well-Profil: Kleines Volumen™
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumerisch |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Proteinabweisend, nicht bindend |
| Mehr anzeigen |