Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene Flexibler Schlauch, DEHP-frei
Dieser flexible Flexelene Polyethylenschlauch kombiniert die ausgezeichneten inerten Eigenschaften von Polyethylen-Schläuchen mit der Flexibilität eines weicheren Schlauchs für Anwendungen wie Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Instrumentierung, reine Wasserübertragung und Wasseraufbereitung.
108.00 € - 264.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Internationale NSF-Standards 51 und 61 sowie FDA |
---|---|
Material | Polyethylen |
Gesamtlänge (metrisch) | 30.48 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Geräteausstattung, Reinwassertransfer, Wasseraufbereitung |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11790459
|
Cole-Parmer™
96155-10 |
9.6 mm | 12.7 mm | 240 psi |
264.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11750459
|
Cole-Parmer™
96155-00 |
1.6 mm | 3.2 mm | 420 psi |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11770459
|
Cole-Parmer™
96155-04 |
4.8 mm | 7.9 mm | 320 psi |
155.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11760459
|
Cole-Parmer™
96155-02 |
3 mm | 6.4 mm | 450 psi |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11780459
|
Cole-Parmer™
96155-06 |
6.4 mm | 9.5 mm | 220 psi |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Plastifizierer-frei
- 78 (A) Durometer Härtegrad
- Abriebs- und chemikalienbeständig
- Verwendbar mit Schlauchtüllen
- Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisieren
- Erhältlich in Längen von 100 Fuß
- Temperaturbereich von −40 ° bis +76 °C
- Hergestellt mit in den internationalen NSF-Normen 51 und 61 aufgeführten Werkstoffen, FDA-konform
Spezifikation
Internationale NSF-Standards 51 und 61 sowie FDA | |
30.48 m | |
-40 °C | |
Abrieb, chemisch | |
Ethylenoxid | |
78 (Shore A) |
Polyethylen | |
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Geräteausstattung, Reinwassertransfer, Wasseraufbereitung | |
Je 1 | |
Steril | |
Durchscheinend | |
76 °C |