Beschreibung
- Nicht toxische Rezeptur ohne DEHP
- Flexibel, in engem Radius biegbar
- Transparent, ermöglicht eine visuelle Inspektion und Durchflussüberwachung
- Zertifikationen: FDA-konform, Proposition 65, REACH
- Temperaturbereich: –50 bis 73 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, Proposition 65, REACH |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | Tygon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,24 m |
| Dicke (metrisch) | 2.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyseinstrumente, allgemeines Labor, für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und anorganischen Chemikalien, die in Labor-, Lack-, Pigment- und Seifendispensieranwendungen gefunden werden |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Mehr anzeigen |