Learn More
Masterflex™ Schlauch, DEHP-frei
Artikelnummer. 15477633
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
19,1 mm
Packungsgröße:
50 Fuß
Artikelnummer. 15477633
Marke: Masterflex™ 9566606
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, REACH, ISO 10993
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 19,1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und biotechnologische Forschungsanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -42 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 55 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C