Learn More
Globe Scientific Nicht abgestufte Schraubdeckel-Speicherrohre
Artikelnummer. 31922827 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31922827 5 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922827 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6038
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die Lagerung und den Transport biologischer Materialien. Globe Scientific Nicht graduierte Schraubverschluss-Aufbewahrungsröhren werden aus ungiftigem Polypropylen hergestellt und bieten Festigkeit und Klarheit. Das Fläschchen hat äußere Gewinde, die eine glatte und gleichmäßige Innenfläche bieten und das Kontaminationsrisiko verringern.
  • Zur Lagerung und zum Transport von biologischem Material
  • Hergestellt aus ungiftigem Polypropylen (PP), um Festigkeit und Klarheit zu bieten
  • Außengewinde sorgen für eine glatte und gleichmäßige Innenfläche, die das Kontaminationsrisiko verringert
  • Schraubkappen bestehen ebenfalls aus Polypropylen, um denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhren zu gewährleisten
  • Schraubkappen separat verkauft (21-200-103)
  • Rundboden
Bestellinformation
Schraubkappen (21200103) separat verkauft
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (metrisch) 5 mL
Bodenform Rund
Material Polypropylen
Gewindetyp Extern
Menge 1000/Beutel
Sterilität Non-sterile
Graduated No
Verschlusstyp Schraubverschluss (nicht mitgeliefert)
Produkttyp Lagerungsröhrchen