Få mere at vide
Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Classic
Beskrivelse
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben.Non-Indicating QIAcard FTA Classic mit 4 Probenbereichen pro Karte.
- QIAcard FTA im Classic-Format mit 4-Punktbereich zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren farbiger Proben wie Blut.
- Die FTA Technologie ermöglicht die Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und ermöglicht die sofortige Stabilisierung sowie den Schutz von Nukleinsäuren.
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | Entnehmen, stabilisieren, verarbeiten, transportieren und archivieren Sie Blutproben mit Non-Indicating FTA Classic Cards. |
| Format | Vier Probenbereiche |
| Probentyp | Blut |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Direkte STR-Amplifikation |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie |
| Anzahl Proben | 4 |
| Produkttyp | FTA Classic-Karte |
| Menge | 100 Packung |
| Probenvolumen | 125 μl pro Probenbereich |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cellulose, sodium dodecyl sulphate, trometamol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?