Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Classic
Artikelnummer. p-4903111
Click to view available options
Menge:
100 Packung
25 Packungen
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11310854
Marke: QIAGEN WB120305
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. Non-Indicating QIAcard FTA Classic mit 4 Probenbereichen pro Karte.
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben.Non-Indicating QIAcard FTA Classic mit 4 Probenbereichen pro Karte.
  • QIAcard FTA im Classic-Format mit 4-Punktbereich zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren farbiger Proben wie Blut.
  • Die FTA Technologie ermöglicht die Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und ermöglicht die sofortige Stabilisierung sowie den Schutz von Nukleinsäuren.
Spezifikation
Beschreibung Entnehmen, stabilisieren, verarbeiten, transportieren und archivieren Sie Blutproben mit Non-Indicating FTA Classic Cards.
Format Karte
Probentyp Blut
Zur Verwendung mit (Geräte) Direkte STR-Amplifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie
Anzahl Proben 4
Produkttyp FTA Classic-Karte
Menge 25 Packungen
Probenvolumen 125 mL