Learn More
Nichtmetallnorm: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/ml in 5% HCl, tr. HF, VHG™
Product Code. 30003171
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30003171 500 mL 500 Milliliter
30003022 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30003171 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGSM25A500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Nichtmetallnorm: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/ml in 5%iger HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic
CAS 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL