missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
non-muscle heavy chain 10 Myosin Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
non-muscle heavy chain 10 Myosin Polyclonal antibody specifically detects non-muscle heavy chain 10 Myosin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | non-muscle heavy chain 10 Myosin |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 532 |
| Verdünnung | Western Blot |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Cellular myosin heavy chain, type B, cellular myosin heavy chain, type B type B, heavy polypeptide 10, non-muscle, MGC134913, MGC134914, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, myosin heavy chain, nonmuscle type B, myosin, heavy chain 10, non-muscle, myosin-10, near to the ATP binding region, NMMHC II-b, NMMHCB, NMMHC-B, NMMHC-IIB, Non-muscle myosin heavy chain B, nonmuscle myosin heavy chain IIB, Non-muscle myosin heavy chain IIb, nonmuscle myosin heavy chain-B, nonmuscle myosin II heavy chain-B |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1955 and 1976 of human myosin, heavy chain 10, non-muscle using the numbering given in entry NP_005955.1 (GeneID 4628). |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?