Learn More
non-muscle heavy chain 10 Myosin Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18411924 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18411924 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18411924
Marke: Novus Biologicals NBP118932G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
non-muscle heavy chain 10 Myosin Polyclonal antibody specifically detects non-muscle heavy chain 10 Myosin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen non-muscle heavy chain 10 Myosin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Cellular myosin heavy chain, type B, cellular myosin heavy chain, type B type B, heavy polypeptide 10, non-muscle, MGC134913, MGC134914, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, myosin heavy chain, nonmuscle type B, myosin, heavy chain 10, non-muscle, myosin-10, near to the ATP binding region, NMMHC II-b, NMMHCB, NMMHC-B, NMMHC-IIB, Non-muscle myosin heavy chain B, nonmuscle myosin heavy chain IIB, Non-muscle myosin heavy chain IIb, nonmuscle myosin heavy chain-B, nonmuscle myosin II heavy chain-B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1955 and 1976 of human myosin, heavy chain 10, non-muscle using the numbering given in entry NP_005955.1 (GeneID 4628).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4628
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG