missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

non-muscle heavy chain 10 Myosin Antibody (S05-6D8), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18645484 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18645484 50 μg 50 Mikroliter
18673154 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18645484

Marke: Novus Biologicals NBP31999550ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

non-muscle heavy chain 10 Myosin Monoclonal antibody specifically detects non-muscle heavy chain 10 Myosin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen non-muscle heavy chain 10 Myosin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S05-6D8
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias Cellular myosin heavy chain, type B, cellular myosin heavy chain, type B type B, heavy polypeptide 10, non-muscle, MGC134913, MGC134914, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, myosin heavy chain, nonmuscle type B, myosin, heavy chain 10, non-muscle, myosin-10, near to the ATP binding region, NMMHC II-b, NMMHCB, NMMHC-B, NMMHC-IIB, Non-muscle myosin heavy chain B, nonmuscle myosin heavy chain IIB, Non-muscle myosin heavy chain IIb, nonmuscle myosin heavy chain-B, nonmuscle myosin II heavy chain-B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human non-muscle heavy chain 10 Myosin (Uniprot # P35580)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4628
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.