Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzkartuschen für drucklose Ionenaustauscher aus Kunststoff
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Flussrate:
100 l/h
50 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Ersatzkartuschen für druckfreie Wasser-Ionenaustauscher aus Kunststoff bieten deionisiertes Wasser für viele Anwendungen. Zur Verwendung mit kleinen, kompakten, drucklosen Ionenaustauschern aus Kunststoff. Ideal für kleine Labore sowie für die Versorgung von kleinen Autoklaven und Spülmaschinen in Arzt- und Zahnarztpraxen.
Typ: Zweitpatrone DI 750
Kap. bei 10° GSG: 750L
Fliessrate: 100L/h
Φ: 175mm
Höhe: 480mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ersatzkartusche für DI 425 |
| Flussrate | 50 l/h |
| Filtergröße | 425 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DI 425 drucklos (Teilenummer 01.0425) |
| Reinheit | 0,1 bis 20 μS/cm |
| Typ | Druckloser Deionisierer |