Learn More
Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Kunststoff
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Flussrate:
100 l/h
50 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese für kleine Labors idealen, aber auch zur Versorgung von Autoklaven und Waschgeräten in Arzt- und Zahnarztpraxen geeigneten, kleinen kompakten Systeme liefern demineralisiertes Wasser.
Klein und kompakt liefern die drucklosen Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Kunststoff vollentsalztes Wasser. Ideal für kleine Labors, aber auch für die Versorgung von Autoklaven und Spülmaschinen in Arzt- und Zahnarztpraxen.
Drucklose Kunststoff-Patronen aus blauen Polyethylen gefüllt mit Qualitäts-Mischbett-Harzen inkl. analogem Leitfähigkeitsmessgerät, Schlauchverbindung und Wandhalterung (nur DI 425). Ideal zur Aufbereitung kleiner Wassermengen für Labors, Arzt- und Zahnarztpraxen, etc.
--Bequeme Reinwassererzeugung direkt am Arbeitsplatz
--Einfachste Handhabung und höchster Nutzeffekt
--Keine Veralgung in der blauen Lichtschutzpatrone
--Reinwasserqualität 0,1 20μS/cm
Typ: DI 750 regenerierbar
Kap. bei 10° GSG: 750L
Fliessrate: 100L/h
Φ: 175mm
Höhe: 480mm
--Bequeme Reinwassererzeugung direkt am Arbeitsplatz
--Einfachste Handhabung und höchster Nutzeffekt
--Keine Veralgung in der blauen Lichtschutzpatrone
--Reinwasserqualität 0,1 20μS/cm
Typ: DI 750 regenerierbar
Kap. bei 10° GSG: 750L
Fliessrate: 100L/h
Φ: 175mm
Höhe: 480mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DI 750 non-pressurized |
| Flussrate | 100 l/h |
| Material | Polytheylene |
| Filtergröße | 750 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | I 750 pressureless – replacement (Mfr. No. 01.1750) |
| Reinheit | 0,1 bis 20 μS/cm |
| Typ | Non-pressurized Plastic Water Deionizer |
| Höhe (metrisch) | 480 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 175 mm |
| Nettogewicht (metrisch) | 7 kg |