Learn More
Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Kunststoff
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Diese für kleine Labors idealen, aber auch zur Versorgung von Autoklaven und Waschgeräten in Arzt- und Zahnarztpraxen geeigneten, kleinen kompakten Systeme liefern demineralisiertes Wasser.
Klein und kompakt liefern die drucklosen Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Kunststoff vollentsalztes Wasser. Ideal für kleine Labors, aber auch für die Versorgung von Autoklaven und Spülmaschinen in Arzt- und Zahnarztpraxen.
- Wirtschaftliches Design mit optimalem Durchflussdesign für eine 100%ige Nutzung der Kapazität
- Die drucklosen Kunststoffpatronen liefern eine zuverlässige Wasserqualität und sind umweltfreundlich, da die Harze eine lange Lebensdauer besitzen und regeneriert werden können
TKA DI 425
Hervorragend geeignet für die Vorbereitung kleiner Wasservolumina für den täglichen Bedarf von bis zu 10 Litern.
Drucklose Kunststoffpatronen, im Lieferumfang enthalten:
- Praktische Einwegkartusche
- Analoges Leitfähigkeitsmessgerät
- Schlauchsatz
- Wandhalterung (inbegriffen)
TKA DI 750
Das Wasser fließt von unten nach oben, um eine besonders ökonomische, optimale Nutzung zu bieten – ideal für den täglichen Bedarf von bis zu 50 Litern.
- Kompakte drucklose Kunststoffkartusche mit analogem Leitfähigkeitsmessgerät und Schlauchsatz
- Wandmontageset ist als zusätzliches Zubehör erhältlich (03.1404)
Technische Daten der Kartuschen
- Kartuschen-Leitfähigkeitsmessgeräte sind 230 V, 50/60 Hz
- Die Höchsttemperatur beträgt 30 °C
- Material: Polyethylen
- Anschlussgröße: R ¾
Specifica
Specifica
| Beschreibung | DI 425 non-pressurized |
| Flussrate | 50 l/h |
| Material | Polytheylene |
| Filtergröße | 425 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DI 425 pressureless – replacement (Part Number 01.0426) |
| Reinheit | 0,1 bis 20 μS/cm |
| Typ | Non-pressurized Plastic Water Deionizer |
| Höhe (metrisch) | 500 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Nettogewicht (metrisch) | 3 kg |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.