Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11713836 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Trübung:
0.0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11713836
Marke: Reagecon CRS4000500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie Trübungsstandards für präzise Messungen mit nephelometrischen Geräten. Non Ratio Trübungsstandards, Reagecon™ bestehen aus suspendierten Polymer-Mikrosphären, um die Probleme mit den Formazin-Standards zu beseitigen. Sie sind NIST-rückführbar, US EPA-zugelassen und für eine Genauigkeit von ±1 % zertifiziert.
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
  • Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
  • Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
  • Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
  • Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
  • Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Spezifikation
Typ Non Ratio Trübungsstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Non-ratio-Geräte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nephelometrische Trübungsmessung
Genauigkeit ± 1 %
Trübung 4000 NTU
Zertifizierung/Konformität NIST- und US EPA-Zulassung
Volumen (metrisch) 500 ml
Gefahrenhinweis
  • EUH208-Enthält Poly (strene-co-divinylbenzene). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.