Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11778505 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Trübung:
0.0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Trübung unitSize
11778505 100 ml 40 NTU 100 Milliliter
11738505 100 ml 10 NTU 100 Milliliter
11788495 500 ml 0.0 NTU 500 Milliliter
11718515 100 ml 100 NTU 100 Milliliter
11728515 500 ml 100 NTU 500 Milliliter
11738515 100 ml 200 NTU 100 Milliliter
11748515 500 ml 200 NTU 500 Milliliter
11758505 100 ml 20 NTU 100 Milliliter
11768505 500 ml 20 NTU 500 Milliliter
11713836 500 ml 4000 NTU 500 Milliliter
11703836 100 ml 4000 NTU 100 Milliliter
11768515 500 ml 500 NTU 500 Milliliter
11708515 500 ml 50 NTU 500 Milliliter
11778515 100 ml 800 NTU 100 Milliliter
11788515 500 ml 800 NTU 500 Milliliter
11728505 500 ml 5 NTU 500 Milliliter
11748505 500 ml 10 NTU 500 Milliliter
11708505 500 ml 1 NTU 500 Milliliter
11778495 100 ml 0.0 NTU 100 Milliliter
11718505 100 ml 5 NTU 100 Milliliter
11798495 100 ml 1 NTU 100 Milliliter
21 options
Artikelnummer. 11778505
Marke: Reagecon CRS40100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie Trübungsstandards für präzise Messungen mit nephelometrischen Geräten. Non Ratio Trübungsstandards, Reagecon™ bestehen aus suspendierten Polymer-Mikrosphären, um die Probleme mit den Formazin-Standards zu beseitigen. Sie sind NIST-rückführbar, US EPA-zugelassen und für eine Genauigkeit von ±1 % zertifiziert.
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
  • Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
  • Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
  • Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
  • Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
  • Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Spezifikation
Typ Non Ratio Trübungsstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Non-ratio-Geräte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nephelometrische Trübungsmessung
Genauigkeit ± 1 %
Trübung 40 NTU
Zertifizierung/Konformität NIST- und US EPA-Zulassung
Volumen (metrisch) 100 ml